Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Sérum, origine É-U.
Un sérum de veau à haut rendement qui a été enrichi avec du fer et un mélange exclusif de facteurs favorisant la croissance. Démontre d’excellentes performances avec une grande variété de types de cellules
Marque:  Cytiva SH30087.03IH
Code produit. 12822936
Description
Description
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Supplémenté par le fer et des facteurs favorisant la croissance
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG
Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C
États-Unis
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
16 à 24 semaines
500 mL
Irradiation aux rayons gamma, inactivée par la chaleur
Croissance d’un large spectre de types de cellules
Nom du produit
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Sérum, origine É-U. > 500 mL