Learn More
HYDRANAL™ : composite 2, Honeywell Fluka™
HYDRANAL™ - Composite 2, agt de titration pour titration de vlmtrc 1-comp Karl Fischer (sans méthnl)
Marque: Honeywell Fluka 34806-6X1L-SC
Description
Spécification
HYDRANAL™ - Composite 2 | |
1.110 g/cm3 (20°C) | |
6 x 1 L | |
3 to 4 | |
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol |
Marron | |
103°C | |
7446-09-5 | |
<90% | |
Titration volumétrique KF à un composant |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 2 SC
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, Imidazole, iodine, 2-methylimidazole, 1H-Imidazole monoh