Learn More
Invitrogen™ Human TSHZ1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marque: Invitrogen™ PEP1385
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TSHZ1 Synthetic Peptide, PEP-1385, from Invitrogen.
This gene encodes a colon cancer antigen that was defined by serological analysis of recombinant cDNA expression libraries. The encoded protein is a member of the teashirt C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation of developmental processes.
Spécification
10194 | |
purified | |
Human TSHZ1 | |
-20°C | |
Liquid | |
Blocking Assay, Control | |
No | |
Peptide | |
RUO - research use only |
Human | |
Q6ZSZ6 | |
200 μg/mL | |
Synthetic Peptide | |
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
TSHZ1 | |
0.02% sodium azide | |
50 μg | |
PBS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Human TSHZ1 Synthetic Peptide > 50 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu