Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain
La protéine SIL6 recombinante de l’interleukine 6 de Thermo Scientific™ détecte spécifiquement l’interleukine 6 dans les échantillons non applicables et elle est validée pour l’ELISA et le transfert Western.
Marque:  Invitrogen™ EH2IL62
Code produit. 10107683
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
10.2 to 400pg/mL
Kit ELISA pour IL-6 humain
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine
2 x 96 puits de microplaques
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
2 Plate Kit
Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
<1pg/mL
Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Aucune réaction croisée importante avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF humains ou IL-6 de souris
Biotinylated Antibody Reagent, 2 x 8mL, Anti-Human IL-6 Precoated 96-well Strip Plate, 2 ea, Adhesive Plate Covers, 12 ea, 30X Wash Buffer, 2 x 50mL, HRP Dilution Buffer, 2 x 14mL, Recombinant Human IL-6 Standard, 4 vials, Standard Diluent, 2 x 25mL, Stop Solution, 2 x 13mL, TMB Substrate Solution, 2 x 13mL
Intra-assay CV <10%; inter-assay CV <10%
50 μl
3 hr.
Documents
Manuals
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain > 2X microplaques de 96 puits