Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain
La protéine SIL6 recombinante de l’interleukine 6 de Thermo Scientific™ détecte spécifiquement l’interleukine 6 dans les échantillons non applicables et elle est validée pour l’ELISA et le transfert Western.
560.70€ - 1738.80€
Spécification
Description | Kit ELISA pour IL-6 humain |
---|---|
Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents |
Précision | CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10390964
|
Invitrogen™
EH2IL6 |
96 dosages |
718.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10107683
|
Invitrogen™
EH2IL62 |
2 Plate Kit | N/A | N/A | N/A | |||||
10065933
|
Invitrogen™
EH2IL65 |
5 Plate Kit | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Dosez les concentrations d’IL-6 (interleukine-6) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium), les échantillons d’urine et de surnageant de culture avec nos kits ELISA IL-6 pour humains Invitrogen™.
Ces kits ELISA IL-6 pour humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise de l’interleukine-6 (IL-6) dans des échantillons de 50 à 100 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Le kit de réactifs économique fournit uniquement des réactifs validés, ce qui oblige les utilisateurs à enduire leurs propres plaques. Le kit de paires d’anticorps comprend les paires d’anticorps appariées IL-6 et l’étalon IL-6 uniquement. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.Cible : Interleukine-6 (IL-6) humaine naturelle et recombinante
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 10,2 à 400 pg/ml
Sensibilité : < 1pg/mL
Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFα, IFNγ, IFNα, GM-CSF humains ou IL-6 de souris
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats. Le kit de réactifs (précédemment appelé “ensemble de sélection”) contient des anticorps appariés, des réactifs standards et de détection, mais pas de plaques revêtues. Le kit de paires d’anticorps (précédemment appelé “Minikit”) contient uniquement des anticorps appariés et des étalons (sans plaques ni réactifs de détection).
Spécification
Kit ELISA pour IL-6 humain | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % |