Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour IFN alpha humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS216TEN
Alert:
Non disponible à la vente aux États-Unis
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IFN alpha humain
- Anticorps monoclonal anti-IFN-alpha humain conjugué à la HRP
- Étalon d’IFN alpha humain, 500 pg/ml
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA d’interféron alpha humain (IFNα humain) quantifie l’IFNα humain dans le sérum, le plasma, les solutions tamponnées ou les milieux de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IFNα humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide de l’IFNα humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
Spécification
P01562, P01563 | |
3,2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2 | |
4 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
2 heures 10 min. |
7,8-500 pg/ml | |
HRP | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3439, 3440 | |
7.2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 20 μl | |
Interféron alpha, leucocytaire IFN, LeIF D | |
1 heures 20 min |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Usage exclusivement réservé à la recherche