Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour IFN alpha humain eBioscience™
Code produit. p-7092038
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Non disponible à la vente aux États-Unis
Code produit. 15511707
Marque: Invitrogen™ BMS216TEN
Non disponible à la vente aux États-Unis
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IFN alpha humain
  • Anticorps monoclonal anti-IFN-alpha humain conjugué à la HRP
  • Étalon d’IFN alpha humain, 500 pg/ml
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA d’interféron alpha humain (IFNα humain) quantifie l’IFNα humain dans le sérum, le plasma, les solutions tamponnées ou les milieux de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IFNα humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide de l’IFNα humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01562, P01563
Plage de dosage 7,8-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 3,2 pg/ml
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3439, 3440
Symbole de gène(s) IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2
Coefficient de variation inter-dosage 7.2%
Coefficient de variation intra-dosage 4
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interféron alpha, leucocytaire IFN, LeIF D
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche