Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C8, granulométrie de 5 μm
Code produit. 11532981 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11532981
Marque: Thermo Scientific™ 70205124630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Taux de carbone : 12 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chimie pour les colonnes Octyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Épaisseur du film 5 µm
À utiliser avec Séparation LC / MS
Longueur (métrique) 125 mm
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Couverture de surface Taux de greffage élevé
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.