Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Advanced Protocol, qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie.
Marque: Thermo Scientific™ 51029332
Description
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Les étuves Heratherm Advanced Protocol offrent un choix de convection mécanique ou par gravité. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±2,9°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±3,0°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,2°C à 150°C.
- Large plage de températures : jusqu’à 330°C
- Vitesse de ventilation réglable pour un débit d’air adapté en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres, par exemple)
- Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
- Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
- Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun comprenant 10 étapes séparées
- Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
- Les programmes peuvent être répétés automatiquement
- Le port d’accès permet d’introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
- Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
- La fonction d’accélération permet une chauffe rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24 h/24 et 7 j/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide | |
396 L | |
Convection mécanique | |
2 fournis / 39 max. | |
± 2,1°C | |
30,3 x 30,6 x 60,8 po (77 x 77,8 x 154,5 cm) | |
77 cm | |
21,4 po | |
54,4 cm | |
52,6 in | |
133,5 cm | |
54,5 cm | |
230 V | |
13 A |
51029332 | |
≤ 330°C | |
Acier inoxydable | |
Spécifique selon le pays | |
21,5 x 21,4 x 52,6 po (54,5 x 54,4 x 133,5 cm) | |
30,3 po | |
30,6 po | |
77,8 cm | |
60,8 po | |
154,5 cm | |
21,5 po | |
230 V, 50/60 Hz | |
3000 w | |
50/60 Hz |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.