Learn More
Memmert™ Étuve universelle UF avec brassage d'air forcé et avec TwinDISPLAY
Idéal pour séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de l'assurance qualité.
Marque:  Memmert™ UF450plus
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 170.00000kg
Code produit. 12637007
  • 7265.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UFplus.
  • Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
  • Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
  • Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
  • L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Spécification
Spécification
15.5 pieds cubes
Acier inoxydable (304/1,4301)
Circulation d’air forcé
20°C à 300°C
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Portes en acier inoxydable entièrement isolées avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
30 kg
8
Régulation de la température, système d’autodiagnostic
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
600 x 1040 x 720 mm
784 mm
1040 mm
720 mm
600 mm
161 kg
400 V
50/60 Hz
DVE, EAC, GS, CE, cUL
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
449 L
Étuve de séchage
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie
Acier inoxydable
UF450PLUS
Câble secteur avec fiche (type allemand)
Acier inoxydable
Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5
3 ans
1224 x 1247 x 784 mm
1224 mm
720 mm
784 mm
236 kg
400 V, 50/60 Hz
5800 W
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service