Learn More
BINDER™ Classic.Line série E - Chambres de séchage et de chauffage à réglage mécanique
GREENER_CHOICE
Avec un four de chauffage BINDER série E, vous bénéficiez d’une unité fiable et puissante dans une configuration solide et à un prix très attractif. Ce four de chauffage est privilégié pour les tâches de recherche fondamentale ainsi que pour la médecine humaine et vétérinaire.
Marque:  BINDER™ 9010-0001
967.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15642076
  • 1195.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : +60°C à +230°C
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Thermostat hydromécanique
  • Minuteur 0 – 120 min
  • 2 racks chromés
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ Classic.Line série E - Chambres de séchage et de chauffage à réglage mécanique > Modèle : E028-230V ; capacité : 28 L ; tension : 230 V, fréquence : 50/60 Hz ;