Learn More
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line
GREENER_CHOICE
La qualité et la fiabilité des chambres de séchage et de chauffage Binder™ Series ED-S Solid.Line ont été testées afin de convenir au séchage et au chauffage.
Marque:  BINDER™ 9090-0014
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15953052
  • 1435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : +7°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +250°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Convection naturelle
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Contrôleur avec fonction de minuterie
  • 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Spécification
2.2 cu. ft.
EDS056-230 V, standard, série ED-S Solid.Line - chambres de séchage et de chauffage avec convection naturelle, 62 litres, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Température ambiante +7°C jusqu’à 250°C
LED
EDS056-230 V
400 x 350 x 440 mm
36 kg
1,05 kW
50/60 Hz
Naturel
62 L
Chambre de séchage et de chauffage
Acier inoxydable
NEMA 5-15 P
614 x 577 x625 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ technology
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ Chambres de séchage et de chauffage série ED-S Solid.Line > Modèle : EDS056-230V ; capacité : 62 L ; tension : 230 V, fréquence : 50/60 Hz ;