Learn More
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène
Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène Buerkle™ avec nervures de renforcement externes.
Marque:  Buerkle™ 3414-0138
46.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10461231
  • 71.60€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
  • Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
  • Conformément aux normes Euro
  • Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
Spécification
Spécification
Récipient de stockage et d’empilage
PP
567 x 367 x 176 mm
180 mm
600 mm
38 L
367 mm
Gris
Conformément aux normes Euro
600 x 400 x 180 mm
176 mm
567 mm
400 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène > Capacité : 38 l