Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Description:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus avec pompe à vide à membrane
Concentrator Plus complet
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor F-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Capacité | 144 tubes de 0,5 ml, 96 x 1,5/2 ml, 6 tubes coniques x 50 ml, 2 microplaques / plaques PCR |
| Comprend | Sans rotor |
| Vide max. | 20 hPa (20 mbar) |
| Type de pompe | Pompe à vide à membrane intégrée |
| Type | Concentrateurs |
| Tension | 230 V |
| Description | Concentrator Plus avec pompe à vide à membrane |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
| Vitesse | 1 400 tr/min (max. RCF 250 x g) |
| Afficher plus |