Learn More
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène
Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène Buerkle™ avec nervures de renforcement externes.
Marque: Buerkle™ 3414-0148
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
- Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
- Conformément aux normes Euro
- Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
Spécification
Récipient de stockage et d’empilage | |
Polypropylène | |
567 x 367 x 216 mm | |
220 mm | |
600 mm | |
45 L | |
367 mm |
Gris | |
Conformément aux normes Euro | |
600 x 400 x 220 mm | |
216 mm | |
567 mm | |
400 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène > Capacité : 45 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu