Learn More
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène
Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène Buerkle™ avec nervures de renforcement externes.
34.75€ - 96.07€
Spécification
Type de produit | Récipient de stockage et d’empilage |
---|---|
Couleur | Gris |
Matériau | PP |
Certifications/Conformité | Conformément aux normes Euro |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10298700
|
Buerkle™
3414-0111 |
11 L | 400 x 300 x 120 mm |
34.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10657921
|
Buerkle™
3414-0117 |
17 L | 400 x 300 x 180 mm |
42.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11901471
|
Buerkle™
3414-0120 |
23 L | 400 x 300 x 220 mm |
62.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10507912
|
Buerkle™
3414-0123 |
23 L | 600 x 400 x 120 mm |
50.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10461231
|
Buerkle™
3414-0138 |
38 L | 600 x 400 x 180 mm |
71.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10701212
|
Buerkle™
3414-0148 |
45 L | 600 x 400 x 220 mm |
72.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10229180
|
Buerkle™
3414-0164 |
64 L | 600 x 400 x 320 mm |
94.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11921471
|
Buerkle™
3414-0181 |
80 L | 600 x 400 x 420 mm |
96.07€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
- Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
- Conformément aux normes Euro
- Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
Spécification
Récipient de stockage et d’empilage | |
Gris | |
PP | |
Conformément aux normes Euro |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène