Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire en PEHD naturel
1.55€ - 1037.58€
Spécification
Couleur | Natural |
---|---|
À utiliser avec (application) | Storage, Packaging, Dispensing, Mailing |
Matériau | HDPE |
Finition de col | Narrow |
Closure Included | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17878117
|
Kautex™
2000070520 |
0.1 L |
1037.58€
648 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911391
|
Kautex™
2000070521 |
0,25 L |
720.17€
381 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10258420
|
Kautex™
2000070522 |
0,5 L |
1.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17838107
|
Kautex™
2000070522 |
0,5 L |
531.98€
205 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17848117
|
Kautex™
2000070523 |
1 L |
280.26€
108 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10282131
|
Kautex™
2000070523 |
1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately.
Spécification
Natural | |
HDPE | |
No | |
Square |
Storage, Packaging, Dispensing, Mailing | |
Narrow | |
Narrow | |
Narrow Neck Bottle |