Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire en PEHD naturel
Marque: Kautex™ 2000070523
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately
Spécification
1 L | |
19 mm | |
HDPE | |
Non | |
Carrées | |
Flacon à col étroit |
Naturel | |
Stockage, conditionnement, distribution, envoi | |
Étroit | |
Étroit | |
222.5 mm |