Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire en PEHD naturel
Marque:  Kautex™ 2000070523
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.40000kg
Code produit. 17848117
  • 280.26€ / 108 pièces
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
  • High stability, ribbed sides for secure grip
  • Rectangular, natural color
  • Caps are not included; sold separately
Spécification
Spécification
1 L
19 mm
HDPE
Non
Carrées
Flacon à col étroit
Naturel
Stockage, conditionnement, distribution, envoi
Étroit
Étroit
222.5 mm