Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire en PEHD naturel
Marque: Kautex™ 2000070520
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.83200kg
Description
- Haute stabilité, côtés nervurés pour une prise sûre
- Rectangulaire, couleur naturelle
- Les casquettes ne sont pas incluses ; vendu séparément
Spécification
0.1 L | |
12.9 mm | |
HDPE | |
No | |
Square | |
Narrow Neck Bottle |
Natural | |
Storage, Packaging, Dispensing, Mailing | |
Narrow | |
Narrow | |
110.5 mm |