Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire en PEHD naturel
Marque: Kautex™ 2000070521
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.85800kg
Description
- Haute stabilité, côtés nervurés pour une prise sûre
- Rectangulaire, couleur naturelle
- Les casquettes ne sont pas incluses ; vendu séparément
Spécification
0,25 L | |
19mm | |
HDPE | |
Non | |
Rectangle | |
Flacon à col étroit |
Naturel | |
Stockage, conditionnement, distribution, envoi | |
Étroit | |
Étroit | |
148 mm |