Learn More
Gibco™ HBSS (10X), pas de calcium, pas de magnésium, rouge de phénol
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Marque: Gibco™ 14180046
Description
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents. Formulations without calcium and magnesium are required for rinsing chelators from the culture before cell dissociation. We offer a variety of Gibco™ HBSS formulations for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This HBSS is modified as follows:
- With: Glucose, Phenol Red
- Without: Calcium, Magnesium, Sodium Bicarbonate
The complete formulation is available.
Concentrated forms of Gibco™ HBSS require pH adjustment and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Spécification
Sans calcium, sans magnésium | |
Aucun composant d’origine animale | |
Solution saline équilibrée de Hanks, 500 ml, liquide, concentration 10X, pH 5,6 à 6,1, avec glucose, rouge de phénol, durée de conservation de 36 mois, pour la culture de cellules de mammifères | |
10X | |
Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) | |
500 mL | |
Glucose, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères | |
5,6 - 6,1 | |
Pour diagnostic in vitro | |
Stérilisation par filtration |
Normes ISO 13485, FDA | |
15 à 30 °C | |
10X | |
Liquide | |
Gibco™ | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Sans calcium, Sans magnésium, Sans bicarbonate de sodium | |
2600 à 2900 mOsm/kg | |
Rouge de phénol | |
Température ambiante | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.