Learn More
Kinesis™ Ferrules en acier inox
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubulure de 0,062 po de dia. ext.
Type:
Écrou hexagonal mâle
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les raccords en acier inoxydable supportent des pressions allant jusqu'à 20 000 psi (1380 bar).
Spécification
Spécification
| Type | Écrou hexagonal mâle |
| Certifications/Conformité | ROHS |
| Longueur (impériale) | 0,15 po |
| Longueur (métrique) | 0,38 cm |
| Pression max. | 20 000 psi |
| Type de port | 10 à 32 conique |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 0,062 po de dia. ext. |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 10/boîte |