Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium perfringens ATCC™ 13124™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4601600
286.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17342240
  • 306.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Culti-Loops™ Thermo Scientific™ sont des organismes pour contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Espèces de Clostridium
Clostridium perfringens
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
NCTC 8237 [ATCC 19408, CIP 103 409, CN 1491, NCIB 6125, NCTC 6125, S 107]
13124TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-positif
5 anses/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot244706 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberR4601600
Numéro de lot209955 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberR4601600
Numéro de lot192350 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberR4601600
Numéro de lot161822 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog NumberR4601600
Numéro de lot149681 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2024 Catalog NumberR4601600
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium perfringens ATCC™ 13124™ > Perfringes Clostridium ; ATCC :13124
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.