Learn More
Motic™ Lampe halogène 12 V / 100 W, AE31E / BA410E
Remplacez les ampoules de microscope usées par des pièces de rechange de qualité. La lampe halogène Motic™ 12 V / 100 W, AE31E / BA410E produit une lumière d’une efficacité lumineuse et d’une température de couleur plus élevées.
Marque: Motic™ 1101002403781
Description
- À utiliser avec les microscopes AE31E / BA410E.
- Produit de la lumière avec une température de couleur plus efficace et une efficacité énergétique plus élevée.
Spécification
Ampoule à halogène | |
Microscopes AE31E/BA410E | |
12 V | |
100 W |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.