Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 5 mm
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042058.KH
77.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Sphere | |
5 mm | |
Grade 25 | |
2 unités |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.