Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de test Haemophilus (HTM)
Réalisez des tests de sensibilité sans effort de Haemophilus influenzae avec ce milieu prêt à l’emploi.
Marque:  Thermo Scientific™ PO5138A
20.59 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10536773
  • 21.15€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez des tests de sensibilité sans effort du Haemophilus influenza avec le milieu de test Haemophilus (HTM) Thermo Scientific™ Oxoid™ prêt à l’emploi. Le milieu fait partie des méthodes recommandées parle Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)1. Développé à partir de la gélose chocolat Mueller-Hinton, le milieu s’avère être un milieu hautement reproductible pour les tests de sensibilité à Haemophilus2, 3. La transparence du milieu permet de lire facilement les zones d’inhibition par le fond de la plaque.
Utilisez le milieu de test Haemophilus (HTM) pour tester la sensibilité des Haemophilus influenzae et Haemophilus parainfluenzae.
  • Conforme aux normes CLSI
  • Fournit des résultats fortement reproductibles.
  • Milieu transparent pour faciliter la lecture des zones d’inhibition.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jaune sable
Monoplaque de 90 mm
Gélose
10/boîte
2°C à 12°C
Allemagne
20 g ± 5 %
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotV1483 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberPO5138A
Numéro de lot6242479 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberPO5138A
Numéro de lot6219020 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2025 Catalog NumberPO5138A
Numéro de lot6183157 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2024 Catalog NumberPO5138A
Numéro de lot6145795 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/07/2024 Catalog NumberPO5138A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Milieu de test Haemophilus (HTM) >