Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Le tapis résistant et durable Notrax Guzzler™ avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré. Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité.
Marque:  Notrax 166S0046BR
Code produit. 17701998
  • 163.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
  • Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Spécification
Marron
180 cm
Tapis industriel et commercial
71 in
Polypropylène
120 cm
Nom du produit
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™ > Tapis barrière ; longueur : 180 cm ; largeur : 120 cm