Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
Marque: Taylor Wharton™ 10XTB-11M
Description
- Cryoconservateur XT longue autonomie
- Autonomie jusqu'à 340 jours
- Col étroit 51mm limitant l'évaporation
- Stockage en cryocannes ou gobelets
- Pour paillettes ou cryotubes
- Isolation par le vide avec piège à molécules
- Col étroit pour une évaporation minimale d'azote
- Les cryoconservateurs 76807 et 76808 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste plus que 25% du volume nominal d'azote liquide
- Cryoconservateur XT
- Inclus avec 6 canisters diamètre 38mm, hauteur 279mm Capacité 180 cryotubes 1,2 ou 2mL sur cryocanne ou 1500 paillettes 0,5mL
Spécification
Long-term Cyrogenice Storage Dewar | |
10 L | |
Cryogenic storage |
10XTB-11M | |
Aluminum | |
Six 11 in. canisters |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée > Capacité : 10 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu