Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
Marque:  Taylor Wharton™ 34XTB11
Code produit. 11788509
  • 1704.22€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cryoconservateur XT longue autonomie
  • Autonomie jusqu'à 340 jours
  • Col étroit 51mm limitant l'évaporation
  • Stockage en cryocannes ou gobelets
  • Pour paillettes ou cryotubes
  • Isolation par le vide avec piège à molécules
  • Col étroit pour une évaporation minimale d'azote
  • Les cryoconservateurs 76807 et 76808 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste plus que 25% du volume nominal d'azote liquide
  • Cryoconservateur XT
  • Inclus avec 6 canisters diamètre 38mm, hauteur 279mm Capacité 180 cryotubes 1,2 ou 2mL sur cryocanne ou 1500 paillettes 0,5mL
Spécification
Spécification
Long-term Cyrogenice Storage Dewar
34 L
Cryogenic storage
34XTB11
Aluminum
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Taylor Wharton™ Réfrigérateur durée prolongée > Capacity: 34 L