Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
- Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
- Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
- Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 90 x 60 cm |
| Couleur | Marron |
| Longueur (impériale) | 35 in |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |