Learn More
OHAUS™ Agitateur à plaque chauffante Guardian 3000™
Code produit. p-7224891 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable à revêtement céramique
Céramique
Modèle:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensions (L x l x H):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diamètre (métrique):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17648975
Marque: OHAUS™ 30680278
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les agitateurs à plaque chauffante OHAUS Guardian 3000™ sont conçus pour chauffer et agiter en économisant les coûts dans tous les laboratoires.
  • Une sécurité de pointe à des prix abordables. Les dispositifs Guardian 3000 offrent une sécurité, un chauffage contrôlé et une agitation puissante pour un usage général en laboratoire, le tout à un prix compétitif.
  • SafetyHeat™ protège le laboratoire. Un système de détection précoce à la pointe de l’industrie utilise deux commandes de sécurité indépendantes pour surveiller l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une condition de surchauffe apparaisse.
  • Conçu pour durer - le boîtier métallique robuste est conçu pour résister aux déversements, ce qui lui confère une longue durée de vie dans le laboratoire, dans des conditions difficiles. La plaque supérieure en céramique lisse et résistante aux produits chimiques est facile à nettoyer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable à revêtement céramique
Tension 220/240 V
Description Boîtier métallique durable, panneau avant en PET, boutons de commande, interrupteur marche/arrêt pour la déconnexion du chauffage, support de tige intégré, plaques supérieures en céramique ou en acier inoxydable à revêtement céramique faciles à nettoyer
Poids à l’expédition (métrique) 3,300 kg
Alimentation électrique 220 V à 240 V, 4 A 50/60 Hz
Type de contrôleur Numérique
Modèle E-G31HSRDS
Longueur (impériale) 10,4 in
Hauteur (métrique) 101,0 mm
max. (métrique) 5°C à 40°C, HR 80 %, sans condensation
Température (impériale) 41°F à 104°F, HR 80 %, sans condensation
Température ambiante Température ambiante + 5°C jusqu’à 380°C
Hauteur (impériale) 4,0 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 163,0 mm
Ampérage 4 A
Longueur (métrique) 264,0 mm
Largeur (impériale) 6,4 in
Puissance 550,0 W
Poids (impériale) 5,5 lb
Poids (métrique) 2,5 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Dimensions (L x l x H) 264,0 x 163,0 x 101,0 mm
Certifications/Conformité TUV
Affichage Écran LCD rétroéclairé personnalisé
Diamètre (métrique) 135,0 mm
Vitesse 80 à 1600 tr/min