Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Digital Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Comprend:
Sonde
Sonde, tige, pince
VFT
Conditionnement:
1 pièce
Description
L'AREC 4 Digital offre un contrôle précis de la température, des performances avancées en matière d'agitation et de chauffage,des fonctions de sécurité améliorées et une grande facilité d'utilisation. Son faible encombrement en fait une solution indispensable pour les laboratoires disposant d'un espace limité.
THERMORÉGULATION PRÉCISE
- La technologie avancée de la plaque chauffante garantit l'homogénéité et la stabilité de la température jusqu'à 550°C
- Thermorégulation précise du milieu avec la sonde Pt100/Pt1000 (± 1 °C) et le thermorégulateur numérique VTF (± 0,5 °C)
- Plage de thermorégulation de la température ambiante à 350 °C
AGITATION PUISSANTE
- Moteur sans balais garantissant puissance et résistance dans le temps
- Agite jusqu'à 5 L de volume (H2O) de 100 à 1500 rpm
- La technologie de contre-réaction SpeedServo™ maintient la vitesse constante lorsque la viscosité change
SÛR ET RÉSISTANT
- Le plateau en céramique robuste de 4 pouces offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayures, et il est facile à nettoyer d'un simple coup d'éponge.
- Un message d'avertissement Hot Surface s'affiche lorsque la température dépasse 50°C, même en cas d'inactivité.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | VFT |
| Dimensions | 4 x 4 in |
| max. (métrique) | Room Temp to 550°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Carré |
| Charge max. d’échantillons | 5 L |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Nbre de positions | 1 |
| Afficher plus |