Learn More
Boîte de Pétri Gosselin™ conditionnée en salle blanche
Marque: Gosselin BH91B-102
Description
- Diam. 90 mm
- Polystyrène cristal (PS)
- Planéité optimale
- Pochettes à ouverture facile
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
700/carton | |
16,2 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
1 | |
90 mm |