Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne pour KL300 LED
Guide de lumière Flex and Stay à fibre optique dans une tubulure semi-rigide en col de cygne laqué noir.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170202
Code produit. 11842442
  • 275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fibre optique col de cygne semi-rigide 500mm
• Double φ 3,5mm
Spécification
Spécification
500 mm
Nom du produit
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne pour KL300 LED > Longueur : 500 mm