Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
Marque:  Macherey-Nagel™ 821020
Code produit. 10070542
  • 81.05€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
  • Les plaques Adamant™ sont dotées d’un système de liant innovant qui donne une dureté exceptionnelle à la couche de silice
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • La résistance à l’abrasion empêche tout changement ou dommage indésiré de la couche pendant le transport ou la manipulation
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
  • Avec indicateur fluorescent à 254 nm
  • Épaisseur de la couche de 250 μm, silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g, 
  • Granulométrie de 5 à 17 µm
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Particulièrement adapté pour les analyses de traces résultant d’un indicateur UV avec une brillance accrue et un arrière-plan à faible bruit de la couche
  • Disponible sous forme de plaques en verre 
Spécification
Spécification
5 à 17 μm
25/boîte
UV254
∼500 m2/g
10 x 10 cm
60 Å
Plaque en verre
0,75 ml/g
0,25 mm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254 > Taille de la plaque : 100 x 100 mm