Learn More
Sartorius™ Entonnoirs en verre
À utiliser avec les ensembles de supports en verre pour filtres à vide. Les entonnoirs en verre Sartorius™ sont fabriqués en verre borosilicaté de haute qualité. Capacités disponibles : 30, 250 et 400 ml.
Marque:  Sartorius™ 6980119
121.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10342262
  • 183.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles en trois tailles pour une utilisation avec plusieurs tailles de filtres et dans le cadre de différentes applications de filtration
  • En verre borosilicaté autoclavable
  • Pour une utilisation avec les ensembles de porte-filtres à vide en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
Verre borosilicaté
Filtration avec ensembles de supports en verre pour filtres à vide
Entonnoir en verre
Nom du produit
Sartorius™ Entonnoirs en verre > Capacité : 250 ml