Learn More
Sartorius™ Entonnoirs en verre
À utiliser avec les ensembles de supports en verre pour filtres à vide. Les entonnoirs en verre Sartorius™ sont fabriqués en verre borosilicaté de haute qualité. Capacités disponibles : 30, 250 et 400 ml.
Marque: Sartorius™ 6980198
140.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en trois tailles pour une utilisation avec plusieurs tailles de filtres et dans le cadre de différentes applications de filtration
- En verre borosilicaté autoclavable
- Pour une utilisation avec les ensembles de porte-filtres à vide en verre
Spécification
400 ml | |
Verre borosilicaté | |
Filtration avec ensembles de supports en verre pour filtres à vide | |
Entonnoir en verre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Entonnoirs en verre > Capacité : 400mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu