Learn More
Sartorius™ Entonnoirs en verre
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
250 ml
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en trois tailles pour une utilisation avec plusieurs tailles de filtres et dans le cadre de différentes applications de filtration
- En verre borosilicaté autoclavable
- Pour une utilisation avec les ensembles de porte-filtres à vide en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Filtration avec ensembles de supports en verre pour filtres à vide |
| Type de produit | Entonnoir en verre |