Learn More
Thermo Scientific™ Pinometostat, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468161000
553.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Pinometostat | |
EPZ-5676 | |
C30 H42 N8 O3 | |
Solide | |
95% |
1380288-87-8 | |
100 mg | |
562,71 | |
Réactif |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344427 | Certificat d’analyse | 19/10/2020 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pinometostat, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu