Learn More
MP Biomedicals™ Chargement direct du kit 25 Taq CORE
ADN polymérase Taq avec dNTP et tampons de chargement direct
Marque:  MP Biomedicals™ 11EPTQKL255
Code produit. 11407050
  • 1075.00€ / 1250 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: ADN polyméraseTaq 5 U/μl (5 x 250 U), tampon de chargement direct 5X avec Mg ; tampon de chargement direct 5 X sans Mg ; mélange de dNTP (25 mM de chaque dNTP) ; 25 mM de MgCl2
Description
Description
Les kits contiennent de l'ADN polymérase Taq MP Biomedicals (isolé du Thermus aquaticus), une polymérase recombinante thermostable, avec une activité exonucléase 5'-3', mais aucune activité exonucléase 3'-5'. Ces kits sont également fournis avec des dNTP de qualité PCR, ainsi qu'avec un tampon de chargement direct PCR 5X qui contient un tampon d'incubation pour l'ADN polymérase Taq, un agent densifiant et un colorant rouge-violet pour un chargement direct sur le gel d'agarose après un cycle PCR. Le colorant rouge violet migre à 400 bp sur un gel d'agarose de 1,2 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polymérase d’ADN Taq 5 U/μl (5 x 250 U), tampon de chargement direct 5X avec Mg ; tampon de chargement direct 5X sans Mg ; mélange de dNTP (25 nM de chaque) ; 25 mM de MgCl2. Stockage à -20°C.
Rouge-violet
PCR standard
Agarose
5 x 250 U
5 U/μl
Nom du produit
MP Biomedicals™ Chargement direct du kit 25 Taq CORE > 5 x 250 U