Learn More
Gilson™ Pipette fixe PIPETMAN™ L ;
Les pipettes fixes PIPETMAN L offrent la même conception confortable et légère que les modèles à volume variable, mais le volume ne peut jamais être modifié accidentellement, ce qui en fait un choix idéal pour les diagnostics cliniques, le contrôle de la qualité et toutes les applications de test de routine.
Marque: Gilson™ FA10021
Description
- Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
- Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
- Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
- Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
- Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
ISO8655, CE, BPL | |
Non | |
Jaune | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
F20L | |
Pipetman™ L | |
Non stérile | |
20 μl | |
Éjecteur à clip en plastique | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.7 cm | |
Jaune |
Pointe D200, DF30 | |
Autoclavable | |
Paillasse | |
Cône D-200, DF30 | |
Polypropylène | |
1 | |
Non | |
Pipette fixe | |
Pointe D200, DF30 | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,46 po | |
0,43 lb | |
Qualité certifiée |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
22Minutes
26Secondes
4Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%