Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
Marque: Quickfit DA34
70.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
Spécification
Taille du cône :29/32 | |
Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base | |
Adaptateur de réduction |
Joints en verre dépoli de tailles différentes | |
Verre borosilicaté | |
24/29 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
42Heures
22Minutes
26Secondes
5