Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EcoPack™
GREENER_CHOICE
Garantissent la performance optimale des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sont entièrement autoclavables.
Marque:  Gilson™ F161630
247.58 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10693963
  • 364.00€ / 10000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
  • Les conditionnements en vrac sont scellés à l’aide d’une bande inviolable qui peut facilement être ouverte pour un accès rapide.
  • Les conditionnements en vrac sont fermés à l’aide d’une bande d’étanchéité rapide pour empêcher toute contamination et perte de pointes.
  • Chaque boîte EcoPack contient 10 000 pointes (10 sachets de 1 000 pointes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,1 à 10 μl
Non stérile
Autoclavable
8,07 in
Universal
Rouge
Gilson Pipetman
Pipetman EcoPack
Sans filtre
Clear
D10
20.5 cm
Pointes de pipettes
Usage unique
Oui
Polypropylène
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotYGDE3-53718 Type de certificatCertificat de qualité Date23/09/2024 Catalog NumberF161630
Numéro de lotYGDE3-53732 Type de certificatCertificat de qualité Date21/09/2024 Catalog NumberF161630
Numéro de lotYGDE3-53708 Type de certificatCertificat de qualité Date21/09/2024 Catalog NumberF161630
Numéro de lotYGDE3-53678 Type de certificatCertificat de qualité Date15/09/2024 Catalog NumberF161630
Numéro de lotYGDE3-53648 Type de certificatCertificat de qualité Date14/09/2024 Catalog NumberF161630
Nom du produit
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EcoPack™ > Pointes PIPETMAN™ EcoPack™ ; Volume : 0,1 à 10 μl ; Quantité : 1 000 pointes/boîte