Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre
GREENER_CHOICE
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
Marque:  Fisherbrand™ TA104-FIS
10.19 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11933416
  • 22.25€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0.1 à 10μl
Non stérile
1,25 in
Sans DNase, RNase ni ADN
Micro Point
Oui
Polypropylène
Sans filtre
Transparent
31 mm
En vrac
Universelle
SureOne
2 μl
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    FDS
    Documents Certificats
    Promotions
    Promotions
    • Fisherbrand
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24162
      Expire2025-03-31
      Jours
      13
      Heures
      12
      Minutes
      53
      Secondes
      0
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Plusieurs fabricants
      Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
      Code promotionnel: 24222
      Expire2025-03-31
      Jours
      13
      Heures
      12
      Minutes
      53
      Secondes
      0
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre > 0,1 à 10 μl, gradué à 2 μl ; Conditionnement : en vrac