Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
Marque:  Gibco™ 11330107
404.76 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24273" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11300882
  • 479.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco : le mélange de nutriments F-12 (DMEM ⁄ F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM / F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications Gibco™ DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu DMEM/F-12 est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, HEPES, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.Le milieu DMEM ⁄ F-12 Gibco™ est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’acides aminés et de vitamines du milieu DMEM à la grande variété de composants du F-12.
Le milieu DMEM/F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de culture DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium, et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage :2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Condition d’expédition :température ambiante
Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication
Aucun composant d’origine animale
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Sterile-filtered
Production d’anticorps et de culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Gibco™, SynerGy™
Température ambiante
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat
1 X
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12
Stérilisation par filtration
Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
10 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2624867 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11330099,11330032,11330107
Numéro de lot2898933 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11330099,11330032,11330107
Numéro de lot2537560 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11330099,11330032,11330107
Numéro de lot2624874 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11330099,11330032,11330107
Numéro de lot2661711 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11330099,11330032,11330107
Nom du produit
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES > Production d’anticorps et de culture cellulaire ; Culture de cellules de mammifères ; 10 L
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.