Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™, HEPES, est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
Marque: Gibco™ 11330099
221.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24273" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original.
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
- Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage :2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Condition d’expédition :température ambiante Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sterile-filtered | |
Production d’anticorps et de culture cellulaire, culture de cellules de mammifères | |
Gibco™, SynerGy™ | |
Température ambiante |
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)/F-12 | |
Stérilisation par filtration | |
Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 | |
5 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2624867 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2898933 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2537560 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2624874 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
2661711 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 11330099,11330032,11330107 |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.