Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, supplément GlutaMAX™
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
Description
Le milieu DMEM/F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco/mélange de nutriments F-12) est un milieu de base largement utilisé pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu DMEM/F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu de culture DMEM/F-12 pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation du milieu DMEM/F-12
Le milieu DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12. Le milieu DMEM/F-12 avec supplément GlutaMAX™ minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance des cellules dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM/F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le DMEM/F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM/F-12 fabriqué sur notre site situé en Écosse (31331-028). Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Utilisation du milieu DMEM/F-12
Le milieu DMEM/F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe les concentrations élevées de glucose, d’amino-acides et de vitamines du DMEM avec la large gamme de composants du F-12. Le milieu DMEM/F-12 avec supplément GlutaMAX™ minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance des cellules dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM/F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu DMEM/F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM/F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et par conséquent, nécessite un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le DMEM/F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM/F-12 fabriqué sur notre site situé en Écosse (31331-028). Cette installation est également homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu DMEM / F-12 |
| Avec additifs | GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 6,8 à 7,2 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Afficher plus |