Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), sans vitamine A
Code produit. 11500446
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
10mL
Code produit. 11500446
Marque: Gibco™ 12587010
Convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
Une variation du supplément de culture cellulaire neuronale le plus cité, le supplément B-27 moins la vitamine A est une version personnalisée du supplément B-27 original sans vitamine A (acétate de rétinyle). Le supplément B-27 moins la vitamine A est un supplément sans sérum idéal pour la culture de cellules progénitrices neurales et de cellules souches, sous forme de neurosphères en suspension ou de culture monocouche adhérente, sans induire de différenciation. Le supplément B-27 moins la vitamine A est fourni sous forme de liquide 50X et doit être utilisé avec un milieu Neurobasal ou un milieu Neurobasal-A pour la culture de cellules neuronales sans nécessiter de couche nourricière d’astrocytes.
Le supplément B-27 convient à la plupart des applications relatives aux cellules neuronales. Pour d’autres applications, nous proposons d’autres formulations de suppléments B-27 et de milieux Neurobasal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules progénitrices neurales
Classification Sans sérum
Concentration 50X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Gamme de produits B-27
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methoxyindole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Indol-5-yl methyl ether