Learn More
Buerkle™ Boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général
La boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général Buerkle™ est dotée d’un lit qui peut être ouvert d’une main et d’une charnière à un angle de 90°.
Marque: Buerkle™ 6206-0300
5.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PP, transparent
- Avec zone pour l’étiquetage et avec graduation
- Le liquide / condensat dans le couvercle s’écoule dans une rainure absorbante intégrée au couvercle, rien n’est perdu, rien ne peut s’égoutter
- La boîte est complètement étanche, n’a pas de fissure, est donc facile à remplir et peut être vidée sans résidus
- Produits dans des conditions aseptiques
- Autoclavables et adaptés à la surgélation
Spécification
Translucides | |
Boîte à échantillons | |
Transparent | |
300 mL | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
1 | |
Polypropylène | |
Couvercle d’étanchéité avec rainure absorbante |
75 mm | |
Boîte à échantillons | |
Autoclavable | |
en PP | |
Couvercle d’étanchéité | |
Oui | |
88 mm |